Merck
482889
Sigma-Aldrich
正丁基异氰酸乙酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
OCNCH2CO2(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
157.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ester
isocyanate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCOC(=O)CN=C=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-3-4-11-7(10)5-8-6-9/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
RMZSOGJUEUFCBK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.2 °F - closed cup
閃點(°C)
99 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)