Merck
481424
Sigma-Aldrich
过氧化锌
50-60%
别名:
二氧化锌
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KG
$180.00
$180.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 KG
$180.00
About This Item
线性分子式:
ZnO2
CAS号:
分子量:
97.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$180.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
质量水平
反应适用性
reagent type: catalyst
core: zinc
reagent type: oxidant
浓度
50-60%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
密度
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Zn++].[O-][O-]
InChI
1S/O2.Zn/c1-2;/q-2;+2
InChI key
IPTOGCUGCFHDSS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
过氧化锌溶液可以由氢氧化锌前体制备而成,然后该溶液可用于制备锌纳米颗粒。[1][2]
其他说明
残余 ZnO
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of ZnO Nanoparticles by Decomposition of Zinc Peroxide
Uekawa N, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 7, 606-607 (2001)
Nonstoichiometric properties of zinc oxide nanoparticles prepared by decomposition of zinc peroxide.
Uekawa N, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 5(5), 929-934 (2003)