Merck
481165
Sigma-Aldrich
丙酸钯 (II)
≥99.9% trace metals basis
别名:
Palladium dipropionate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5CO2)2Pd
CAS号:
分子量:
252.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
powder or crystals
反應適用性
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
154-156 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(=O)O[Pd]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Pd/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
ZVSLRJWQDNRUDU-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3