Merck
480444
Sigma-Aldrich
1,4-二溴丁烷-d8
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCD2(CD2)2CD2Br
CAS号:
分子量:
223.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
1.942 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI 密鑰
ULTHEAFYOOPTTB-SVYQBANQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)