Merck
479497
Sigma-Aldrich
4,4′-(苯基磷烯)二(苯磺酸) 二钾盐 水合物
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$501.00
2.5 G
$1,070.00
$501.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$501.00
2.5 G
$1,070.00
About This Item
线性分子式:
C6H5P(C6H4SO3K)2·xH2O
分子量:
498.59 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$501.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
370 °C (dec.) (lit.)
官能团
phosphine
SMILES字符串
O.[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15O6PS2.2K.H2O/c19-26(20,21)17-10-6-15(7-11-17)25(14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(13-9-16)27(22,23)24;;;/h1-13H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
PRAGZPSLQQRHKD-UHFFFAOYSA-L
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)