Merck
479292
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-四氢糠酸
99%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$222.00
$222.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$222.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O3
CAS号:
分子量:
116.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$222.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99%
旋光性
[α]23/D +4°, c = 1 in methanol
折射率
n20/D 1.46 (lit.)
沸点
128-129 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
ether
SMILES字符串
OC(=O)[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
InChI key
UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)