Merck
479039
Sigma-Aldrich
三氯(二氯甲基)硅烷
96%
别名:
(Dichloromethyl)trichlorosilane, Trichloro(dichloromethyl)silane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2CHSiCl3
CAS号:
分子量:
218.37
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
144-146 °C (lit.)
密度
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl5Si/c2-1(3)7(4,5)6/h1H
InChI 密鑰
LQUJCRPJNSUWKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter