Merck
478407
Sigma-Aldrich
异氰酸基甲酸甲酯
90%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$315.00
$315.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$315.00
About This Item
线性分子式:
OCNCO2CH3
CAS号:
分子量:
101.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$315.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
化驗
90%
折射率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
密度
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H3NO3/c1-7-3(6)4-2-5/h1H3
InChI 密鑰
YOVQDZPAVARTTR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Methyl isocyanatoformate, also known as methyl carbonisocyanatidate, is an organic building block containing an isocyanate group.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)