Merck
477303
Sigma-Aldrich
(R,R)-(+)-1,2,9,10-二环氧癸烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O2
分子量:
170.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
方案
97%
旋光性
[α]25/D +21°, neat
沸点
95.5 °C/1.7 mmHg (lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C(CCC[C@@H]1CO1)CC[C@@H]2CO2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)