Merck
47644
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-王氏树脂
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
别名:
聚合物键合型 Fmoc-L-丙氨酸 4-苄氧基苄酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$91.30
$91.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$91.30
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
$91.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
标记范围
0.4-0.8 mmol/g loading
基质
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
粒径
100-200 mesh
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)