Merck
476285
Sigma-Aldrich
2,2′,5,5′-Tetrachlorobenzidine
85%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-C6H2(Cl)2-4-NH2]2
CAS号:
分子量:
322.02
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
85%
雜質
<15% water
mp
135-140 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(N)cc2Cl
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)