Merck
47553
Sigma-Aldrich
4-芴甲氧羰基-1-哌嗪乙酸 水合物
≥97.0%
别名:
4-Fmoc-哌嗪-1-基乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H22N2O4 · xH2O
分子量:
366.41 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥97.0%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.OC(=O)CN1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H22N2O4.H2O/c24-20(25)13-22-9-11-23(12-10-22)21(26)27-14-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19;/h1-8,19H,9-14H2,(H,24,25);1H2
InChI 密鑰
JKKYLQKTKJFMNJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)