Merck
475467
Sigma-Aldrich
6-甲基-2H-1,4-苯并噁嗪-3(4H)-酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO2
CAS号:
分子量:
163.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
207-209 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-6-2-3-8-7(4-6)10-9(11)5-12-8/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
JSBZPNRRLJLZBE-UHFFFAOYSA-N
一般描述
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, also referred to as 6-methyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, is an organic building block.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)