Merck
47524
Sigma-Aldrich
Fmoc-tBu-Gly-OH
≥98.0%
别名:
Fmoc-L-叔亮氨酸, Fmoc-Tle-OH
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$409.00
$409.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$409.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H23NO4
分子量:
353.41
Beilstein:
6662856
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
$409.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥98.0%
表单
solid
反应适用性
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
124-127 °C
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
amine
carboxylic acid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)18(19(23)24)22-20(25)26-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17-18H,12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t18-/m1/s1
InChI key
VZOHGJIGTNUNNC-GOSISDBHSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)