Merck
475130
Sigma-Aldrich
乙炔锂乙二胺络合物
25 wt. % slurry in toluene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiC≡CH · NH2CH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
92.07
Beilstein:
3593824
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
浓度
25 wt. % slurry in toluene
沸点
110.6 °C (lit.)
SMILES字符串
[Li]C#C.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.C2H.Li/c3-1-2-4;1-2;/h1-4H2;1H;
InChI key
QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
7.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-13.9 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)