Merck
474991
Sigma-Aldrich
3-溴-4-甲基噻吩
95%
别名:
3-Methyl-4-bromothiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5BrS
CAS号:
分子量:
177.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
95%
折射率
n20/D 1.579 (lit.)
沸点
179-183 °C/770 mmHg (lit.)
密度
1.584 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cscc1Br
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-7-3-5(4)6/h2-3H,1H3
InChI key
MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
172.4 °F - closed cup
闪点(°C)
78 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.