Merck
474215
Sigma-Aldrich
甲基丙烯酸 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛酯
contains ≤150 ppm MEHQ as stabilizer
别名:
1 H ,1 H ,2 H ,2 H -全氟辛基甲基丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$465.00
$465.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$465.00
About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2(CF2)5CF3
CAS号:
分子量:
432.18
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$465.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
质量水平
包含
≤150 ppm MEHQ as stabilizer
折射率
n20/D 1.346 (lit.)
沸点
92 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.496 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
PFAS testing
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F13O2/c1-5(2)6(26)27-4-3-7(13,14)8(15,16)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)25/h1,3-4H2,2H3
InChI key
CDXFIRXEAJABAZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)