Merck
47292
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-(2-pyridyl)-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
别名:
Fmoc-L-3-(2-吡啶基)-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H20N2O4
分子量:
388.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥97.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](Cc1ccccn1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(13-15-7-5-6-12-24-15)25-23(28)29-14-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-12,20-21H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m0/s1
InChI 密鑰
DXIVJCDZOMUITR-NRFANRHFSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)