Merck
472719
Sigma-Aldrich
(R)-3-哌啶甲酸乙酯-L-酒石酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H21NO8
分子量:
307.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +10°, c = 5 in H2O
mp
157-159 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CCOC(=O)[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2.C4H6O6/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7,9H,2-6H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t7-;1-,2-/m11/s1
InChI 密鑰
HHPGQKZOPPDLNH-NWAAXCJESA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)