Merck
472115
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-苯四酰胺
97%
别名:
Pyromellitamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H2(CONH2)4
CAS号:
分子量:
250.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
NC(=O)c1cc(C(N)=O)c(cc1C(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c11-7(15)3-1-4(8(12)16)6(10(14)18)2-5(3)9(13)17/h1-2H,(H2,11,15)(H2,12,16)(H2,13,17)(H2,14,18)
InChI key
FGLFAMLQSRIUFO-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)