Merck
469459
Sigma-Aldrich
Boc-D-缬氨醇
98%
别名:
N-(叔丁氧羰基)-D-缬氨醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
分子量:
203.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]23/D +23°, c = 1 in chloroform
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
218 °C
密度
0.995 g/mL at 25 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
OOQRRYDVICNJGC-QMMMGPOBSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)