Merck
468827
Sigma-Aldrich
3-(Thianaphthen-3-yl)-L-alanine hydrochloride
98%
别名:
3-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-L-alanine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H11NO2S · HCl
分子量:
257.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
价格与库存信息目前不能提供
化驗
98%
光學活性
[α]23/D −4°, c = 7 in methanol
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.N[C@@H](Cc1csc2ccccc12)C(O)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)