Merck
468509
Sigma-Aldrich
4-(甲硫基)苯基异硫氰酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SC6H4NCS
CAS号:
分子量:
181.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
bp
127-128 °C/1 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES 字串
CSc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
CEBAJHCAFXYWNT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)