Merck
467103
Sigma-Aldrich
聚[[八氢-5-(甲氧羰基)-5-甲基-4,7-亚甲基-1H-茚-1,3-二基]-1,2-乙二基]
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C15H20O2)n
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
表单
solid
熔融指数
42 g/10 min (280°C/10kg)
折射率
n20/D 1.51 (lit.)
转变温度
Tg 160 °C (DSC)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)