Merck
466913
Sigma-Aldrich
2-(3-氯丙氧基)四氢-2H-吡喃
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15ClO2
CAS号:
分子量:
178.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
沸点
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
ether
SMILES字符串
ClCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15ClO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
InChI key
QFXXARKSLAKVRL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in the preparation of 3,6-dihydro-6-(3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-propyl)-2(1H)-pyridinone.[1]
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
192.2 °F - closed cup
闪点(°C)
89 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
2-Benzazepines. 9. Synthesis and chemistry of 3H-2-benzazepine and pyrimido [4, 5-d][2] benzazepine derivatives.
Trybulski EJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(12), 2191-2202 (1986)