Merck
465496
Sigma-Aldrich
4-溴-2-(5-异噁唑基)苯酚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6BrNO2
分子量:
240.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
如需咨询该产品465496,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
化驗
97%
形狀
solid
mp
209-212 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(Br)cc1-c2ccno2
InChI
1S/C9H6BrNO2/c10-6-1-2-8(12)7(5-6)9-3-4-11-13-9/h1-5,12H
InChI 密鑰
CZXKAQGBZPKRHU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ((6E)-4-bromo-6-(2H-1,2-oxazol-5-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one), an isoxazole derivative, is useful in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)