Merck
463930
Sigma-Aldrich
2,5-双(三氟甲基)苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3)2C6H3CHO
CAS号:
分子量:
242.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
沸点
137 °C (lit.)
密度
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
aldehyde
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC(F)(F)c1ccc(c(C=O)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-1-2-7(9(13,14)15)5(3-6)4-16/h1-4H
InChI key
PICGJIQKPLBIES-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
156.2 °F - closed cup
闪点(°C)
69 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Effect of trifluoromethoxy, chlorodifluoromethoxy, and trifluoromethyl on the antimalarial activity of 5-benzyl- and 5-phenyl-2,4-diaminopyrimidines.
E L Stogryn
Journal of medicinal chemistry, 16(12), 1399-1401 (1973-12-01)