Merck
460052
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14O2
CAS号:
分子量:
154.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
折射率
n20/D 1.523 (lit.)
沸点
97 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[H][C@]12C[C@]([H])(C=C1)[C@H](CO)[C@@H]2CO
InChI
1S/C9H14O2/c10-4-8-6-1-2-7(3-6)9(8)5-11/h1-2,6-11H,3-5H2/t6-,7+,8+,9-
InChI key
IGHHPVIMEQGKNE-OJOKCITNSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)