Merck
458740
Sigma-Aldrich
Isopropyl methylphosphonate
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H11O3P
CAS号:
分子量:
138.10
MDL编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
沸点
93 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)OP(C)(O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)