Merck
458449
Sigma-Aldrich
碘化钛(IV)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
别名:
四碘化钛
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 G
$129.00
$129.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
2 G
$129.00
About This Item
线性分子式:
TiI4
CAS号:
分子量:
555.49
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$129.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
anhydrous
质量水平
方案
99.99% trace metals basis
表单
powder
杂质
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
150 °C (lit.)
密度
4.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
I[Ti](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
NLLZTRMHNHVXJJ-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特点和优势
用于具有最佳特性一氮化钛薄膜的化学气相沉积。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
K Sellschopp et al.
The Journal of chemical physics, 152(6), 064702-064702 (2020-02-18)
The ability to synthesize nanoparticles (NPs), here TiO2, of different shapes in a controlled and reproducible way is of high significance for a wide range of fields including catalysis and materials design. Different NP shapes exhibit variations of emerging facets
商品
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.