Merck
457248
Sigma-Aldrich
聚(乙烯基甲苯-co-α-甲基苯乙烯)
别名:
α-Methylstyrene-vinyltoluene copolymer, Methylstyrene-vinyltoluene copolymer
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H4CH3)]x[CH2C(CH3)(C6H5)]y
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
折射率
n20/D 1.58
酸值
<1 mg KOH/g
碘值
23
轉變溫度
Tg (DSC) 52 °C (onset)
softening point 95-101 °C (ring and ball)
溶解度
hydrocarbons, esters and ketones: soluble
water, alcohols and glycols: insoluble
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)c1ccccc1.Cc2ccc(C=C)cc2.Cc3cccc(C=C)c3.Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/2C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9;1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h2*3-7H,1H2,2H3
InChI 密鑰
OSBCHXNIHVRZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
粘合剂、油漆和清漆添加剂。
特點和優勢
可与丙烯酸、苯乙烯、丁二烯和松香聚合物相容。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)