Merck
457086
Sigma-Aldrich
邻苯二甲酸酐-d4
98 atom % D
别名:
1,3-Isobenzofurandione-4,5,6,7-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8D4O3
CAS号:
分子量:
152.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品457086是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
同位素纯度
98 atom % D
表单
solid
沸点
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)OC(=O)c2c1[2H]
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
LGRFSURHDFAFJT-RHQRLBAQSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)