Merck
456896
Sigma-Aldrich
三苯基溴化膦
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4CH2P(C6H5)3Br
CAS号:
分子量:
448.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Br-].Nc1ccccc1C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H23NP.BrH/c26-25-19-11-10-12-21(25)20-27(22-13-4-1-5-14-22,23-15-6-2-7-16-23)24-17-8-3-9-18-24;/h1-19H,20,26H2;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
FBTZMAUPYYNVPM-UHFFFAOYSA-M
應用
Reactant for:
  • Intramolecular Wittig reaction
  • Preparation of 2,3-disubstituted indoles
  • Preparation of pyrrolocarbazoles as poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) inhibitors
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3