Merck
455687
Sigma-Aldrich
丙烯-d6
99 atom % D
别名:
甲基乙烯-d6
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CD=CD2
CAS号:
分子量:
48.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
如需咨询该产品455687,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
同位素純度
99 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
−47.7 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i1D2,2D3,3D
InChI 密鑰
QQONPFPTGQHPMA-QNYGJALNSA-N
包裝
带 CGA 110/180 铜质阀的气阀瓶
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
控制阀 Z146943(铜质,1/4 英寸软管出口)或 Z187224(不锈钢,1/4 英寸压缩紧固件出口)
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
-162.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-108 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)