Merck
455415
Sigma-Aldrich
四(3-氯苯基)硼酸铵
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH4B(C6H4Cl)4
CAS号:
分子量:
475.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
95%
雜質
1 wt. % ethyl alcohol
mp
199-203 °C (lit.)
SMILES 字串
[NH4+].Clc1cccc(c1)[B-](c2cccc(Cl)c2)(c3cccc(Cl)c3)c4cccc(Cl)c4
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)