Merck
453692
Sigma-Aldrich
(+)-氯甲基异薄荷基醚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21ClO
分子量:
204.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +57°, neat
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OCCl
InChI
1S/C11H21ClO/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)13-7-12/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10-,11+/m1/s1
InChI 密鑰
XOPLTFUYFXWFGB-MXWKQRLJSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
222.8 °F - closed cup
閃點(°C)
106 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)