Merck
453218
Sigma-Aldrich
(3aS,4R,5S,6aR)-(+)-六氢-5-羟基-4-(羟甲基)-2H-环戊并[b]呋喃-2-酮
98%
别名:
(+)-科里内酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$367.00
$367.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$367.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O4
CAS号:
分子量:
172.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$367.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
表单
solid
旋光性
[α]20/D +44°, c = 2.3 in methanol
mp
114-118 °C (lit.)
官能团
ester
hydroxyl
SMILES字符串
OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H]2OC(=O)C[C@@H]12
InChI
1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
InChI key
VYTZWRCSPHQSFX-ZTYPAOSTSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)