Merck
452831
Sigma-Aldrich
3-溴-1,1,1-三氯丙烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2CH2CCl3
CAS号:
分子量:
226.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
113-114 °C (lit.)
密度
1.762 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(Cl)(Cl)CCBr
InChI
1S/C3H4BrCl3/c4-2-1-3(5,6)7/h1-2H2
InChI 密鑰
PUNXOOKBNWKKKR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.2 °F - closed cup
閃點(°C)
74 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Negative ion formation in dissociative electron attachment to selected halogen derivatives of propane.
Barszczewska W, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 277(1), 103-106 (2008)
676. Fluoro-olefins. Part II. Synthesis and reactions of some 3: 3: 3-trihalogenopropenes.
Haszeldine RN.
Journal of the Chemical Society, 3371-3378 (1953)