Merck
451142
Sigma-Aldrich
四氯铝酸锂
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
别名:
Aluminum lithium chloride (AlLiCl4 ), Lithium aluminum tetrachloride, Lithium tetrachloroaluminate (LiAlCl4 )
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiAlCl4
CAS号:
分子量:
175.73
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
beads
反應適用性
reagent type: catalyst
core: aluminum
粒徑
−10 mesh
SMILES 字串
[Li+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Li/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChI 密鑰
AQLRWYUVWAYZFO-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
已研制出仅使用无机组分的高能量新型电池系统,该系统以锂和 LiCoO2 作为 LiAlCl4/SO2 电解液中的电极。已对不同电池系统中 LiAlCl4 和 LiGaCl4 的反应产物和电池性能特性展开研究。
用于研究电化学电池反应。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Hill, I.R. et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 3267-3267 (1995)