Merck
449288
Sigma-Aldrich
溴化钌(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
RuBr3
CAS号:
分子量:
340.78
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
密度
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Ru](Br)Br
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)