Merck
446890
Sigma-Aldrich
二甲基胺锂 制备
10 wt. % in hexanes
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NLi
CAS号:
分子量:
51.02
MDL编号:
浓度
10 wt. % in hexanes
SMILES字符串
[Li]N(C)C
InChI
1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1
InChI key
YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
法律信息
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)