Merck
443743
Sigma-Aldrich
4-溴-1,1,2-三氟-1-丁烯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2CH2CF=CF2
CAS号:
分子量:
188.97
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
95-98 °C (lit.)
密度
1.639 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
F\C(F)=C(/F)CCBr
InChI
1S/C4H4BrF3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h1-2H2
InChI 密鑰
GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-溴-1,1,2-三氟-1-丁烯是一种氟化结构单元。它在四丁基溴化铵(一种相转移催化剂)存在下与氢氧化钾反应,得到 1,1,2-三氟-1,3-丁二烯。
應用
4-溴-1,1,2-三氟-1-丁烯可用于在相转移催化剂四丁基溴化铵存在下与 KOH 反应制备 1,1,2-三氟-1-丁烯。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
62.6 °F - closed cup
閃點(°C)
17 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
1, 1, 2-Trifluoro-1, 3-butadiene: a convenient C4 intermediate for functionalized monofluoroolefins.
Matsuo N and Kende AS.
The Journal of Organic Chemistry, 53(10), 2304-2308 (1988)