Merck
443298
Sigma-Aldrich
三异丙胺
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H21N
CAS号:
分子量:
143.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
价格与库存信息目前不能提供
方案
99%
SMILES字符串
CC(C)N(C(C)C)C(C)C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)