Merck
442348
Sigma-Aldrich
聚(苯乙烯-co-马来酸酐),部分为异辛酯,异丙基苯封端
average Mn ~2,300 by GPC
别名:
马来酸共聚物, 马来酸类共聚物, 马来酸类聚合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
表单
solid
分子量
average Mn ~2,300 by GPC
组成
acid groups converted to ester, 50%
酸值
95‑120 mg KOH/g
转变温度
Tg 66 °C
溶解性
aqueous base: soluble
ketones and ethers: soluble
一般描述
苯乙烯:马来酸酐的摩尔比约为4:1
应用
聚(苯乙烯-马来酸酐)部分末端异辛酯,异丙苯(PSMA)可用于制备无机聚合物纳米颗粒(Ag-PSMA),其可转化为基于Au的Janus纳米颗粒。[1]
薄膜的流平助剂、香波中的增脆剂/防尘剂、颜料分散剂、纸上浆液和水性磨削液。
特点和优势
低溶液粘度,高官能度。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Eccentric inorganic-polymeric nanoparticles formation by thermal induced cross-linked esterification and conversion of eccentricity to raspberry-like Janus.
Li W P, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(16), 1609-1611 (2013)