Merck
440620
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-五甲基苯甲醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)5C6CH2OH
CAS号:
分子量:
178.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
solid
mp
159-163 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
Cc1c(C)c(C)c(CO)c(C)c1C
InChI
1S/C12H18O/c1-7-8(2)10(4)12(6-13)11(5)9(7)3/h13H,6H2,1-5H3
InChI 密鑰
CMBCAWNOBIGGTE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Carbonium Ions. IX. Monoarylalkyl Cations1, 2.
Deno NC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 82(17), 4719-4723 (1960)
Acid-Catalyzed Dehydration of Substituted Dienediols.
Wigal CT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(26), 8421-8423 (1995)