Merck
439401
Sigma-Aldrich
(苯基硫醇)乙酰氯
97%
别名:
硫代苯氧基乙酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5SCH2COCl
CAS号:
分子量:
186.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5825 (lit.)
密度
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(=O)CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClOS/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI 密鑰
TWOLQIUHVMTAAE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
(苯硫基)乙酰氯是一种酰基卤。它参与了芳烃的Friedel -Crafts酰化反应以生成α-亚磺酰化苯乙酮。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
[3, 3]-Sigmatropic rearrangements: short, stereocontrolled syntheses of functionalized vitamin D 3 side-chain units.
Hatcher MA and Posner GH.
Tetrahedron Letters, 43(28), 5009-5012 (2002)