Merck
436399
Sigma-Aldrich
聚(4-乙烯吡啶),交联,氯甲烷季盐
Reillex® HPQ ion-exchange resin
别名:
Reillex® HPQ
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
形狀
beads
成份
water, 55 wt. %
製造商/商標名
Reillex® HPQ ion-exchange resin
粒徑
300-1,000 μm
容量
3.4 meq/g exchange capacity(dry)
溶解度
water, acids, bases and organic solvents: insoluble
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
阴离子交换树脂。
法律資訊
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3