Merck
436674
Supelco
Amberlite FPA66 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh, anionic
别名:
strong cation exchange resin
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
SB.52
产品名称
Dowex 66 游离碱,
形狀
beads
品質等級
參數
60 °C OH- form max. temp.
濕度
40-46%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (macroporous)
基質活性組
polyamine functional group
粒徑
300-1200 μm
50-125 mesh
工作pH值
0-7
容量
1.35 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
anion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该树脂未经特殊处理或清洁。建议进行适当的初步洗脱和清洗处理。
规格:
應用
AmberLite FPA66 Anion Exchnage Resin free base was used to prepare a catalyst during the production of myrtanal.
弱碱性阴离子交换树脂,用于高果糖玉米糖浆的除灰和混合床精处理。该树脂符合美国食品药品管理局食品添加剂法规 21 CFR 173.25 的要求。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Transformation of Biomass Products into Fine Chemicals Catalyzed by Solid Lewis-and Br?nsted-acids.
Corma, Avelino, Michael Renz, and Manuel Susarte.
Topics in Catalysis, 52, 1182-1189 (2009)