Merck
436283
Sigma-Aldrich
三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)铥(III)
97%
别名:
Tm(TMHD)3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Tm(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS号:
分子量:
718.74
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
97%
SMILES字符串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Tm](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)