Merck
436100
Sigma-Aldrich
4-氟-2-(三氟甲基)溴苄
98%
别名:
1-(溴甲基)-4-氟-2-(三氟甲基)苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CF3)CH2Br
分子量:
257.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.482 (lit.)
沸点
141 °C (lit.)
密度
1.665 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1ccc(CBr)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-1-2-6(10)3-7(5)8(11,12)13/h1-3H,4H2
InChI key
JMNOONULDANZRZ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide is an organic fluorinated building block.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
185.0 °F - closed cup
闪点(°C)
85 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)